Print…
Ethyl 2-chloroethylcarbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953267-1G OR953267-5G
APOSOR953267-1GEA 154 EUR
APOSOR953267-1G APOSOR953267-5G
Ethyl 2-chloroethylcarbamate 95%
Ethyl 2-chloroethylcarbamate
Fórmula: C₅H₁₀ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038117
Número CAS: 6329-26-6