Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953240-1G
OR953240-5G
APOSOR953240-1GEA
190
EUR
APOSOR953240-1G
APOSOR953240-5G
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate
Fórmula:
C₈H₁₀N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10698624 Número CAS: 1060815-23-7 |