Print…
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR953223-1G OR953223-250MG
APOSOR953223-1GEA 835 EUR
APOSOR953223-1G APOSOR953223-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07285352
Número CAS: 1049782-92-4