Print…
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methysulphanyl)-6-phenylpyrimidin-4-ol, 2-(Methylsulphanyl)-6-phenylpyrimidin-4(1H)-one, 2-(Methylsulphanyl)-6-phenylpyrimidin-4(3H)-one
OR9532-1G OR9532-500MG
APOSOR9532-1GEA 219 EUR
APOSOR9532-1G APOSOR9532-500MG
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00124285
Número CAS: 56035-29-1