Print…
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-1-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
OR953177-1G OR953177-250MG OR953177-5G
APOSOR953177-1GEA 66.7 EUR
APOSOR953177-1G APOSOR953177-250MG APOSOR953177-5G
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine
Fórmula: C₉H₁₄N₂
Peso Molecular: 150.221 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09802325
Número CAS: 58088-72-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III