Print…
Ethyl (s)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride
OR953176-1G OR953176-5G
APOSOR953176-1GEA 74.1 EUR
APOSOR953176-1G APOSOR953176-5G
Ethyl (s)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl (s)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂·ClH
Peso Molecular: 193.671 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264372
Número CAS: 123495-48-7