Print…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR953111-1G OR953111-5G
APOSOR953111-1GEA 169 EUR
APOSOR953111-1G APOSOR953111-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09030500
Número CAS: 628325-62-2