Print…
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(3,4-Dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
OR953035-1G OR953035-5G
APOSOR953035-1GEA 183 EUR
APOSOR953035-1G APOSOR953035-5G
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Peso Molecular: 149.233 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11204739
Número CAS: 165741-71-9