Print…
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
OR953029-1G OR953029-250MG
APOSOR953029-1GEA 604 EUR
APOSOR953029-1G APOSOR953029-250MG
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690064
Número CAS: 63746-25-8