Print…
5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR953017-1G OR953017-25G OR953017-5G
APOSOR953017-1GEA 53.8 EUR
APOSOR953017-1G APOSOR953017-25G APOSOR953017-5G
5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
5-Aminopyrimidine-4,6-diol
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00239457
Número CAS: 69340-97-2