Print…
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952895-1G OR952895-250MG
APOSOR952895-1GEA 243 EUR
APOSOR952895-1G APOSOR952895-250MG
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide
Fórmula: C₁₀H₈N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738908
Número CAS: 435271-32-2