Print…
Benzhydrylidene methylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952854-1G OR952854-5G
APOSOR952854-1GEA 364 EUR
APOSOR952854-1G APOSOR952854-5G
Benzhydrylidene methylamine 95%
Benzhydrylidene methylamine
Fórmula: C₁₄H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179401
Número CAS: 13280-16-5