Print…
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(4-Ethylphenyl)-N-methylmethanamine
OR952845-1G OR952845-5G
APOSOR952845-1GEA 74.1 EUR
APOSOR952845-1G APOSOR952845-5G
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115409
Número CAS: 568577-84-4