Print…
4-(Methoxymethyl)aniline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952839-10G OR952839-1G OR952839-5G
APOSOR952839-10GEA 201 EUR
APOSOR952839-10G APOSOR952839-1G APOSOR952839-5G
4-(Methoxymethyl)aniline 96%
4-(Methoxymethyl)aniline
Fórmula: C₈H₁₁NO
Número MDL : MFCD06804487
Número CAS: 80936-82-9