N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952824-1G
OR952824-5G
APOSOR952824-1GEA
0
EUR
APOSOR952824-1G
APOSOR952824-5G
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00026704 Número CAS: 22993-76-6 |