Print…
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952824-1G OR952824-5G
APOSOR952824-1GEA 0 EUR
APOSOR952824-1G APOSOR952824-5G
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026704
Número CAS: 22993-76-6