Print…
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-(Methylsulphonyl)phenyl)methanol
OR952819-1G OR952819-250MG
APOSOR952819-1GEA 295 EUR
APOSOR952819-1G APOSOR952819-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527275
Número CAS: 220798-39-0