Print…
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952813-1G OR952813-250MG
APOSOR952813-1GEA 790 EUR
APOSOR952813-1G APOSOR952813-250MG
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₅N·ClH
Peso Molecular: 185.694 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01708196
Número CAS: 20569-45-3