2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952803-1G
OR952803-250MG
APOSOR952803-1GEA
0
EUR
APOSOR952803-1G
APOSOR952803-250MG
2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
2-(O-Tolylamino)ethanol
Fórmula:
C₉H₁₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00083105 Número CAS: 136-80-1 |