3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952780-1G
OR952780-250MG
APOSOR952780-1GEA
0
EUR
APOSOR952780-1G
APOSOR952780-250MG
3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
3-O-Tolyloxy-propylamine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05053655 Número CAS: 50911-61-0 |