Print…
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Hydroxy-7-methyl-1H-indazole
OR952761-1G OR952761-250MG
APOSOR952761-1GEA 102 EUR
APOSOR952761-1G APOSOR952761-250MG
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
7-Methyl-1H-indazol-5-ol
Fórmula: C₈H₈N₂O
Peso Molecular: 148.162 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198892
Número CAS: 478841-61-1