Print…
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Chloromethyl)pyrazole Hydrochloride
OR952758-1G OR952758-5G
APOSOR952758-1GEA 112 EUR
APOSOR952758-1G APOSOR952758-5G
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride
Fórmula: C₄H₅ClN₂·ClH
Peso Molecular: 153.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234808
Número CAS: 69658-97-5