Print…
(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Cyanophenoxy)acetic Acid
OR952746-1G OR952746-5G
APOSOR952746-1GEA 50.9 EUR
APOSOR952746-1G APOSOR952746-5G
(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
(3-Cyanophenoxy)acetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00516888
Número CAS: 1879-58-9