8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952737-1G
OR952737-250MG
APOSOR952737-1GEA
719
EUR
APOSOR952737-1G
APOSOR952737-250MG
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Fórmula:
C₁₁H₁₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02063284 Número CAS: 22246-71-5 |