Print…
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952737-1G OR952737-250MG
APOSOR952737-1GEA 719 EUR
APOSOR952737-1G APOSOR952737-250MG
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02063284
Número CAS: 22246-71-5