Print…
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952701-1G OR952701-5G
APOSOR952701-1GEA 179 EUR
APOSOR952701-1G APOSOR952701-5G
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₉NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052340
Número CAS: 83922-54-7