Print…
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952693-10G OR952693-1G OR952693-5G
APOSOR952693-10GEA 986 EUR
APOSOR952693-10G APOSOR952693-1G APOSOR952693-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid 95%
(1H-Pyrrol-2-yl)-acetic acid
Fórmula: C₆H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01993666
Número CAS: 79673-53-3