Print…
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952642-100G OR952642-25G OR952642-5G
APOSOR952642-100GEA 0 EUR
APOSOR952642-100G APOSOR952642-25G APOSOR952642-5G
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Methyl 1-aminocyclohexanoate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08686793
Número CAS: 4507-57-7