Print…
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952586-1G OR952586-250MG
APOSOR952586-1GEA 364 EUR
APOSOR952586-1G APOSOR952586-250MG
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369968
Número CAS: 86153-24-4