Print…
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR952526-1G OR952526-250MG OR952526-5G
APOSOR952526-1GEA 289 EUR
APOSOR952526-1G APOSOR952526-250MG APOSOR952526-5G
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Fórmula: C₈H₁₀N₂
Peso Molecular: 134.178 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13175917
Número CAS: 878805-25-5