Print…
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952501-1G OR952501-250MG
APOSOR952501-1GEA 632 EUR
APOSOR952501-1G APOSOR952501-250MG
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one
Fórmula: C₉H₇N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09033893
Número CAS: 78784-65-3