Print…
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR952491-1G OR952491-250MG OR952491-5G
APOSOR952491-1GEA 553 EUR
APOSOR952491-1G APOSOR952491-250MG APOSOR952491-5G
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656782
Número CAS: 212650-45-8