N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952456-1G
OR952456-5G
APOSOR952456-1GEA
226
EUR
APOSOR952456-1G
APOSOR952456-5G
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Fórmula:
C₁₁H₁₇N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11204729 Número CAS: 39180-83-1 |