Print…
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Cyclopropylpyridazin-3(2H)-one
OR952331-1G OR952331-250MG
APOSOR952331-1GEA 101 EUR
APOSOR952331-1G APOSOR952331-250MG
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Fórmula: C₇H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16871334
Número CAS: 1161737-33-2