Print…
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9523-1G OR9523-5G OR9523-25G
APOSOR9523-1GEA 87 EUR
APOSOR9523-1G APOSOR9523-5G APOSOR9523-25G
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Fórmula: C₅H₅N₅O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00224331
Número CAS: 34981-11-8