Print…
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952170-1G OR952170-5G
APOSOR952170-1GEA 108 EUR
APOSOR952170-1G APOSOR952170-5G
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025218
Número CAS: 89894-44-0