Print…
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 1,4-Benzodioxan-6-carboxylate
OR951985-25G OR951985-5G
APOSOR951985-25GEA 455 EUR
APOSOR951985-25G APOSOR951985-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01544907
Número CAS: 20197-75-5