Print…
5-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951924-1G OR951924-250MG
APOSOR951924-1GEA 647 EUR
APOSOR951924-1G APOSOR951924-250MG
5-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
5-Nitroquinolin-2(1H)-one
Fórmula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110268
Número CAS: 6938-27-8