Print…
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(N'-Acetylhydrazino)-3-nitropyridine, Acetic acid N'-(3-nitropyridin-4-yl)hydrazide
OR9519-1G OR9519-5G
APOSOR9519-1GEA 133 EUR
APOSOR9519-1G APOSOR9519-5G
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Fórmula: C₇H₈N₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00956008
Número CAS: 31481-85-3