Print…
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(1-Phenylethyl)acetamide
OR951896-1G OR951896-25G OR951896-5G
APOSOR951896-1GEA 26.1 EUR
APOSOR951896-1G APOSOR951896-25G APOSOR951896-5G
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide
Fórmula: C₁₀H₁₃NO
Peso Molecular: 163.216 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040690
Número CAS: 36065-27-7