Print…
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Methylthio)pyrimidin-5-ol
OR951682-1G OR951682-250MG
APOSOR951682-1GEA 272 EUR
APOSOR951682-1G APOSOR951682-250MG
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00223737
Número CAS: 4874-33-3