Print…
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951675-100MG OR951675-1G OR951675-250MG
APOSOR951675-100MGEA 145 EUR
APOSOR951675-100MG APOSOR951675-1G APOSOR951675-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Fórmula: C₈H₁₃N₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00490015
Número CAS: 17386-09-3