Print…

3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR951656-100MG OR951656-1G OR951656-250MG
APOSOR951656-100MGEA 145 EUR
APOSOR951656-100MG APOSOR951656-1G APOSOR951656-250MG
3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
3-Amino-5-ethoxyisoxazole
Fórmula: C₅H₈N₂O₂
Peso Molecular: 128.129 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14584669
Número CAS: 32326-26-4

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR