Print…
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl benzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylate
OR951639-1G OR951639-5G
APOSOR951639-1GEA 29 EUR
APOSOR951639-1G APOSOR951639-5G
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate
Fórmula: C₉H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01546796
Número CAS: 33842-16-9