Print…
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951600-1G OR951600-250MG
APOSOR951600-1GEA 95.7 EUR
APOSOR951600-1G APOSOR951600-250MG
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06655358
Número CAS: 135417-65-1