Print…
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951560-1G OR951560-250MG
APOSOR951560-1GEA 121 EUR
APOSOR951560-1G APOSOR951560-250MG
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole
Fórmula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16620004
Número CAS: 511249-17-5