Print…
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951509-1G OR951509-250MG
APOSOR951509-1GEA 415 EUR
APOSOR951509-1G APOSOR951509-250MG
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso Molecular: 178.231 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07186282
Número CAS: 164648-76-4