Print…
2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951404-1G OR951404-250MG
APOSOR951404-1GEA 435 EUR
APOSOR951404-1G APOSOR951404-250MG
2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
2-Allyl-4-methoxyphenol
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00996134
Número CAS: 584-82-7