2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951362-10G
OR951362-1G
OR951362-5G
APOSOR951362-10GEA
754
EUR
APOSOR951362-10G
APOSOR951362-1G
APOSOR951362-5G
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Fórmula:
C₁₂H₁₄N₂ Peso Molecular: 186.253 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07339548 Número CAS: 135277-07-5 |