Print…
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl (E)-2-Cyano-3-phenylacrylate
OR951313-1G OR951313-5G
APOSOR951313-1GEA 92.8 EUR
APOSOR951313-1G APOSOR951313-5G
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Peso Molecular: 187.195 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025864
Número CAS: 14533-86-9