Print…
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR951257-1G OR951257-5G
APOSOR951257-1GEA 0 EUR
APOSOR951257-1G APOSOR951257-5G
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16495896
Número CAS: 82231-51-4