Print…
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR951255-1G OR951255-25G OR951255-5G
APOSOR951255-1GEA 0 EUR
APOSOR951255-1G APOSOR951255-25G APOSOR951255-5G
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11656778
Número CAS: 78397-14-5